Kluczowe dokumenty
NY-10X2ML-B
Millipore
Anti-Leb (clone GA2) Blood Grouping Reagent
BIOSCOT Anti-Leb from the clone P3F234MD4, Human IgA, Blood Grouping Reagent
About This Item
Kod UNSPSC:
41116102
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
klon
P3F234MD4, monoclonal
opakowanie
pkg of 10 × 2 mL
producent / nazwa handlowa
BIOSCOT
warunki przechowywania
do not freeze
stężenie
10-30 mg/mL protein (Total Protein Range)
metody
agglutination assay: suitable
pH
6-8
izotyp
IgA
Zastosowanie
clinical testing
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 24 months
Product formulation conforms to the requirements of the EU IVD directive.
For In Vitro use only
Zastosowanie
For use by Tube technique
Vialled, Labeled
Informacje prawne
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2