NY0502500
Nylon Net Filter
Synonim(y):
Nylonowy filtr siatkowy, Rozmiar porów 5,0 um, hydrofilowa membrana nylonowa
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Polecane produkty
sustainability
Greener Alternative Product
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które zostały przeprojektowane, aby umożliwić bardziej zrównoważone rozwiązania badawcze. Wewnętrzne i zewnętrzne pudełka zawierające dyski membranowe są wykonane z bio-okrągłego materiału przydzielonego przy użyciu metody bilansu masy ISCC. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
- Collection of algae and cells
- Particle analysis
- Large particulate filtration
- Toxicology and drug screening on C. elegans and zebrafish
- Background filter for particle imaging systems
- Prefiltration of solvents
- Paint monitoring
Cechy i korzyści
Nylon filters are compatible with a broad range of solvents. Two types are available:
1) Nylon Membrane Filters with pore sizes ranging from 0.20 to 1.2 µm
2) Woven Net Filters with mesh openings ranging from 5 to 180 µm.
Our 5 µm Nylon Woven Net Filter (NY054700) is commonly used in the automotive industry for cleanliness analysis.
Features & Benefits:
Applications:
1) Nylon Membrane Filters with pore sizes ranging from 0.20 to 1.2 µm
2) Woven Net Filters with mesh openings ranging from 5 to 180 µm.
Our 5 µm Nylon Woven Net Filter (NY054700) is commonly used in the automotive industry for cleanliness analysis.
Features & Benefits:
- Wide range of pore sizes available
- Resistant to aggressive solvents
Applications:
- Particle Removal and Clarification
- Solvent Filtration
- Particle Analysis
- Paint Monitoring
- Automotive Cleanliness Analysis