Kluczowe dokumenty
NSRULER-10050
Millipore
Volume Indicator Ruler, 50 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41104105
eCl@ss:
36101790
Materiały
PVC
linia produktu
NovaSeptum®
producent / nazwa handlowa
NovaSeptum®
Długość
160 mm ± 1
Szerokość
30.0 mm ± 1.0
grubość
30 μm ± 1
Zastosowanie
sterile sampling
kompatybilność
for use with NOVASEPTUM® flat bag, 50 mL
Informacje prawne
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany