Kluczowe dokumenty
NA46
Sigma-Aldrich
Anti-p300 Mouse mAb (NM-11)
liquid, clone NM-11, Calbiochem®
Synonim(y):
Anti-p300 antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
NM-11, monoclonal
Formularz
liquid
nie zawiera
preservative
reaktywność gatunkowa
human, rat
spodziewany brak reakcji z
mouse
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EP300(2033)
Opis ogólny
Purified mouse monoclonal antibody generated by immunizing mice with the specified immunogen and fusing splenocytes with Sp2/0 mouse myeloma cells. Recognizes the p300 protein.
Recognizes the p300 protein in A431, HeLa, and ML-1 cells.
This Anti-p300 Mouse mAb (NM-11) is validated for use in Frozen Sections, Immunoblotting, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Paraffin Sections for the detection of p300.
Immunogen
Epitope: within amino acids 2071-2091 near the CBP C-terminus
Human
recombinant, human p300 protein
Zastosowanie
Frozen Sections (see application references)
Immunoblotting (1 µg/ml)
Immunofluorescence (1-5 µg/ml)
Immunoprecipitation (1 µg/sample)
Paraffin Sections (1-5 µg/ml, heat pre-treatment required)
Opakowanie
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Postać fizyczna
In 0.05 M sodium phosphate buffer, 50% glycerol.
Rekonstytucja
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Komentarz do analizy
Positive Control
A431, HeLa, or ML-1 cells
Inne uwagi
Antibody should be titrated for optimal results in individual systems.
Dallas, P.B., et al. 1997. Hybridoma16, 273.
Shisler, J., et al. 1996. J. Virol.70, 68.
Wang, H.G., et al. 1995. J. Virol.69, 7917.
Banerjee, A.C.,et al. 1994. Oncogene9, 1733.
Eckner, R., et al. 1994. Genes Dev.8, 869.
Abraham, S.E., et al. 1993. Oncogene8, 1639.
Wang, H.G., et al. 1993. J. Virol.67, 476.
Howe, J.A., and Bayley, S.T., 1992. Virology186, 15.
Rikitake, Y., and Moran, E., 1992. Mol. Cell. Biol.11, 2826.
Yaciuk, P., and Moran, W., 1991. Mol. Cell. Biol.11, 5389.
Egan, C., et al. 1988. Mol. Cell. Biol.8, 3955.
Yee, S. and Branton, P., 1985. Virology147, 142.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kevin M Elias et al.
JCI insight, 1(13) (2016-09-13)
Regulation of lineage-restricted transcription factors has been shown to influence malignant transformation in several types of cancer. Whether similar mechanisms are involved in ovarian cancer pathogenesis is unknown. PAX8 is a nuclear transcription factor that controls the embryologic development of