Kluczowe dokumenty
AB15184
Sigma-Aldrich
Anti-Fbx2 Antibody
serum, Chemicon®
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Fbxo2(230904)
Specyficzność
Fbx2. By Western blot the antibody recognizes a band at ~35 kDa on mouse brain lysate.
Immunogen
Synthetic peptide
Zastosowanie
Anti-Fbx2 Antibody is an antibody against Fbx2 for use in WB.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Developmental Neuroscience
Western blot: 1:5,000-1:10,000 on mouse brain lysate.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Opis wartości docelowych
35 kDa
Postać fizyczna
Liquid.
Serum
Przechowywanie i stabilność
Maintain at -20°C in undiluted aliquots for up to 12 months after date of receipt. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Caroline Bouchard et al.
Genes & development, 21(21), 2775-2787 (2007-11-03)
FoxO transcription factors play critical roles in cell cycle control and cellular stress responses, and abrogation of FoxO function promotes focus formation by Myc in vitro. Here we show that stable introduction of a dominant-negative FoxO moiety (dnFoxO) into Emu-myc