Kluczowe dokumenty
NA12/21
Millipore
Zawór NovAseptic, membrana, silikon
About This Item
Kod UNSPSC:
40141600
eCl@ss:
37051001
Materiały
valve (Diaphragm, Silicone)
opis
Smooth (hydrophobic)
Parametry
-1 to -6 bar pressure
masa
0.01 kg0.022 lb
Zastosowanie
Zastosowany korpus zaworu i siłownik mogą mieć różne wartości graniczne temperatury i/lub ciśnienia. Najsłabszy element w zmontowanym produkcie określa maksymalne limity temperatury i ciśnienia.
Opakowanie
Membrana jest zapakowana w zamknięte pudełko.
Inne uwagi
Krótkotrwałe użytkowanie: min -50 °C; maks. suche ciepło (środowisko bogate w tlen) 220 °C; maks. suche ciepło (środowisko ubogie w tlen) 150 °C; maks. para 130 °C.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Wszystkie membrany są produkowane z materiałów zgodnych z przepisami FDA §177.2600 i dostarczane z oświadczeniem. Membrana spełnia wymagania USP Biological Tests for Plastics, Class VI.