MZPNNVX00
Multiscreen® Płytka 384-dołkowa
V-bottom clear natural polypropylene plate, non-sterile, pkg of 100 plates
About This Item
Kod UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.15
Polecane produkty
Materiały
V-bottom clear natural polypropylene plate
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
linia produktu
MultiScreen®
opakowanie
pkg of 100 plates
rozmiar płytki
384 wells
rozmiar
384 well
Opis ogólny
MultiScreen® 384-dołkowe mikropłytki polipropylenowe spełniają standardowe wymiary przemysłowe do stosowania w popularnych platformach testów biochemicznych, w tym w zautomatyzowanej obsłudze cieczy, czytnikach mikropłytek i innych urządzeniach kompatybilnych z mikropłytkami. Mikropłytki polipropylenowe są odpowiednie do przygotowywania i przechowywania próbek, a także do niektórych testów biochemicznych.
Postać fizyczna
Kod koloru:Naturalny
Inne uwagi
Kompatybilność z automatyką:Tak
Informacje prawne
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany