Key Documents
MZFBN0W
Millipore
MultiScreenHTS 384 well
Opaque/White, Non-Sterile, Glass Fiber/Polyester mesh (FB) Filter Plate, 1.0 / 0.65 µm pore size, Device material Barex®/TiO2, 50 plates
Synonim(y):
384-Well MultiScreenHTS, HTS Filter Plate, MultiScreen 384 Plate
About This Item
Kod UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
Materiały
Barex®
flat bottom wells
glass fiber membrane
mesh polyester membrane
titanium dioxide
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
linia produktu
MultiScreen®
Właściwości
lid
producent / nazwa handlowa
MultiScreen®
Parametry
20-100 μL sample volume (per well)
metody
DNA purification: suitable
activity assay: suitable (with precipitations)
ligand binding assay: suitable
receptor binding assay: suitable
Wysokość
14.4 mm
Długość
128 mm
Szerokość
85.5 mm
powierzchnia filtracyjna
0.09 cm2
rozmiar płytki
384 wells
maksymalna pojemność dołka
100 μL
pojemność robocza
20-100 μL
wielkość porów
0.65 μm pore size
1.0 μm pore size
Zastosowanie
sample preparation
typ wiązania
high binding surface
Zastosowanie
MultiScreenHTS 384 well has been used in elongation of very-long-chain fatty acid 1 (ELOVL1) assay.
Cechy i korzyści
MultiScreenHTS 384 well filter plates has the following features and benefits:
  • Developed for high-throughput automated workstations
  • Strong side-walls enhance handling
  • Provided with large surfaces for bar code labeling
  • Wells are individually sealed to prevent contamination
  • Removable underdrain for easy access to filters
Informacje prawne
Barex is a registered trademark of INEOS Barex AG
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Test ELISpot dostarcza jakościowych i ilościowych informacji na temat odpowiedzi immunologicznej, wizualizując wiele produktów wydzielniczych z pojedynczych reagujących komórek.
The enzyme-linked immunosorbent spot (ELISpot ) assay enables visualization of multiple secretory products from a single responding cell. The ELISpot provides both qualitative (type of immune protein) and quantitative (number of responding cells) information.