MTH17MAG-47K
MILLIPLEX® Mouse TH17 Magnetic Bead Panel - Immunology Multiplex Assay
Simultaneously analyze multiple Th17 cytokine and chemokine biomarkers with the Th17 Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in human serum, plasma and cell culture samples.
Synonim(y):
10549 Panel immunologiczny myszy, Panel immunologiczny myszy Millipore, Test multipleksowy białek immunologicznych myszy
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
mouse
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
assay range
linearity: 111.0%
(1:04)
linearity: 113.1%
(1:08)
standard curve range: 1.5-1,500 pg/mL
(IL-4)
standard curve range: 10-10,000 pg/mL
(IL-17F)
standard curve range: 127-130,000 pg/mL
(IL-28B)
standard curve range: 15-15,000 pg/mL
(IL-1β)
standard curve range: 2.4-2,500 pg/mL
(IL-22)
standard curve range: 20-20,000 pg/mL
(IL-10, IL-12(p70), & IL-21)
standard curve range: 3.4-3,500 pg/mL
(TNFα)
standard curve range: 34-35,000 pg/mL
(GM-CSF & IL-15)
standard curve range: 342-350,000 pg/mL
(IL-23)
standard curve range: 39-40,000 pg/mL
(IL-13 & IL-17A)
standard curve range: 4.9-5,000 pg/mL
(IL-5)
standard curve range: 488-500,000 pg/mL
(TNFβ)
standard curve range: 49-50,000 pg/mL
(CD40L IL-31 & MIP-3α)
standard curve range: 586-600,000 pg/mL
(IL-17E/ IL-25)
standard curve range: 6.9-6,000 pg/mL
(IL-2)
standard curve range: 7.8-8,000 pg/mL
(IFNγ & IL-6)
standard curve range: 78-80,000 pg/mL
(IL-33)
standard curve range: 879-900,000 pg/mL
(IL-27)
metody
multiplexing: suitable
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex xMAP)
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
Panel Type: Cytokines/Chemokines
Specyficzność
There was no or minimum cross-reactivity between the antibodies and any other analytes in the panel (see details in assay protocol).
Zastosowanie
- Analytes: CD40 Ligand, GM-CSF, IFN-γ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-12 (p70), IL-13, IL-15, IL-17A, IL-17E/IL-25, IL-17F, IL-21, IL-22, IL-23, IL-27, IL-28B, IL-31, IL-33, MIP-3α/CCL20, TNF-α, TNFβ
- Recommended Sample type: serum, plasma or tissue/cell lysate and culture supernatant
- Recommended Sample dilution: neat
- Assay Run Time: overnight or one day
- Research Category: Inflammation & Immunology
Cechy i korzyści
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Respiratory Tract
Powiązane treści
Odkryj zalety testów multipleksowych MILLIPLEX®, opartych na technologii testów multipleksowych Luminex® xMAP®, które zapewniają spójne, wysokiej jakości wyniki i zobacz, w jaki sposób te multipleksowe testy biomarkerów Luminex® są wykorzystywane do postępu badań.