MSP000953
Durapore® 0.22 µm, Cartridge
cartridge nominal length 30 in. (75 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Synonim(y):
Durapore Cartridge Filter 30 in. 0.22 μm Code 7
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PVDF
Poziom jakości
zgodność regionalna
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
linia produktu
Durapore®
EMPROVE® Filter
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Durapore®
metody
sterile filtration: suitable
Długość
30 in.
Szerokość
2.7 in.
długość nominalna kartridża
30 in. (75 cm)
powierzchnia filtracyjna
2.07 m2
zanieczyszczenia
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤60 mg/cartridge
macierz
Durapore®
wielkość porów
0.22 μm
moc wejściowa
sample type liquid
kod wkładu
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Opis ogólny
Inne uwagi
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Uwaga dotycząca przygotowania
Komentarz do analizy
Samples were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 10⁷ CFU/cm² using ASTM® F838 methodology.