MIXJ500L102LA
Mobius® 500L Mixer Carrier
jacketed with load cells and ASME coded
Synonim(y):
Mobius® 500L mixer carrier, jacketed with load cells and ASME coded
About This Item
Polecane produkty
Materiały
304 stainless steel caster(s) (with high temp engineered resin)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
Poziom jakości
Parametry
4-40 °C temperature
Wysokość
166.1 cm (65.4 in.)
Szerokość
116.2 cm (45.8 in.)
depth
104.8 cm (41.3 in.)
masa
374 kg (825 lb)
Powiązane kategorie
Informacje prawne
wyposażenie dodatkowe