MHA00FCR2
m-FC Broth without Rosolic Acid
Ampoule used for testing fecal coliforms in waste and effluent water
Synonim(y):
m-FC Broth
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
sterylność
sterile
Formularz
liquid
okres trwałości
12 mo.
Właściwości
ready-to-use
opakowanie
pack of 50 tests
pojemność
2 mL
filling volume
2 mL
kolor
slightly opalescent blue
moc wejściowa
sample type bottled water
sample type wine
sample type cosmetics
sample type sport drink
sample type soft drink
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample type cider
sample type beer
pH
7.4±0.2 (25.0 °C)
Zastosowanie
environmental
industrial qc
microbiology
water monitoring
kompatybilność
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
fecal coliforms
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Charakterystyka techniczna
pożywka hodowlana
Komentarz do analizy
E. coli (ATCC 25922)
Mixed culture (E. coli, P. aeruginosa and P. vulgaris)
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2