MHA00BSM2
Brettanomyces Selective Broth
capacity 2 mL, Ampoule for testing wine and beer for Brettanomyces
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
sterylność
sterile
Formularz
liquid
okres trwałości
12 mo.
Właściwości
ready-to-use
opakowanie
pack of 50 tests
pojemność
2 mL
filling volume
2 mL
kolor
orange-yellow
moc wejściowa
sample type beverage(s)
sample type wine
sample type beverage(s)
sample type cider
sample type soft drink
sample type cosmetics
sample type sport drink
sample type bottled water
sample type food(s)
sample type beer
pH
3.5±0.2 (25.0 °C)
Zastosowanie
environmental
food and beverages
industrial qc
microbiology
kompatybilność
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
Brettanomyces/Dekkera spp.
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Charakterystyka techniczna
pożywka hodowlana
Komentarz do analizy
Dekkera(Brettanomyces) naardenesis (ATCC 22075)
Z. bailii (ATCC 60483)
P. aeruginosa (ATCC 9721)
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2