MHA000P2D
Wallerstein Differential Broth
capacity 2 mL, ampoule used in breweries to detect and enumerate bacteria present in small numbers in a mixed flora sample. Cycloheximide inhibits most yeasts and molds.
Synonim(y):
WLD, WL Differential broth
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
sterylność
sterile
Formularz
liquid
okres trwałości
12 mo.
Właściwości
ready-to-use
opakowanie
pack of 50 tests
pojemność
2 mL
filling volume
2 mL
kolor
slightly opalescent green-blue
moc wejściowa
sample type sport drink
sample type bottled water
sample type cosmetics
sample type beer
sample type beverage(s)
sample type beverage(s)
sample type soft drink
sample type cider
sample type food(s)
sample type wine
pH
5.5±0.2 (25.0 °C)
Zastosowanie
environmental
food and beverages
industrial qc (microbial monitoring)
microbiology
kompatybilność
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
bacteria
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
A. aceti (ATCC 15973)
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1