Merck
MFVL10ST3
Millipore
Durapore® 0.1 µm, Millipak® Final Fill Capsule
Millipak® Final Fill 100
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
Materiały
PVDF membrane
polysulfone housing
silicone O-ring
Poziom jakości
sterylność
sterile; irradiated
linia produktu
Millipak® Final Fill 100
Właściwości
hydrophilic
metody
sterile filtration: suitable
Matryca
Durapore®
wielkość porów
0.1 μm pore size
dopasowywanie
fitting (38 mm (1½ in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Informacje prawne
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany