Merck
MFHL10GB3
Millipore
Durapore® 0.45 µm, Millipak® Final Fill Capsule
Millipak® Final Fill 100
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
Materiały
PVDF membrane
polysulfone housing
silicone O-ring
Poziom jakości
sterylność
irradiated
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
gamma compatible
linia produktu
Millipak® Final Fill 100
Właściwości
hydrophilic
metody
bioburden reduction: suitable
Długość
4.7 in.
Szerokość
3.0 in.
powierzchnia filtracyjna
500 cm2
macierz
Durapore®
wielkość porów
0.45 μm pore size
dopasowywanie
fitting (13 mm (1/2 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Informacje prawne
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany