Kluczowe dokumenty
MCR40027H1
Millipore
Millistak+® Pod Depth Filter
CR40, cellulose (with active carbon), filtration area 0.027 m2, hydrophilic
Synonim(y):
Millistak+ Pod Depth Filter, CR40 media series, 0.027 m2 surface area, 1/pack
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiały
cellulose (with active carbon)
polypropylene
Poziom jakości
opis
Activated carbon is a very versatile process aid and has a high affinity and adsorption capacity for odorous compounds and color bodies over a wide range of molecular weights
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millistak+®
Parametry
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 4 °C (Forward)
Wysokość
14 cm (5.3 in.)
Długość
22 cm (8.5 in.)
powierzchnia filtracyjna
0.027 m2
zanieczyszczenia
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
pozostałości ogólnego węgla organicznego (TOC)
1300-1700 ppb
moc wejściowa
sample type liquid
przewodność
4.36 – 4.57 μS/cm
stopień filtra
CR40
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
product water; post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and pure water flush of 10 liters per ft²(100 L/m²) of media surface area
Charakterystyka techniczna
Filter Grade: CR40
Uwaga dotycząca przygotowania
Sterilization Method
Integrity is maintained after 2 autoclave cycles of 60 minutes @ 123 °C
Komentarz do analizy
Total organic carbon (TOC) residue: post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and pure water flush of 10 liters per ft&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt; (100 L/m&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;) of media surface area
Informacje prawne
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany