Kluczowe dokumenty
MBPKMNKIT
Milli-Q
Wall Mounting Bracket
Wall mounting bracket Kit for installing BioPak® C ultrafiltration cartridge
Synonim(y):
Biopak® Wall Mounting Bracket
About This Item
Kod UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
sterylność
0.2 μm filtered
Właściwości
removal of bacterial by-products, such as alkaline
phosphatase (ALP) and endotoxins from pure water, 1.5 L/min at 1 bar and 20°C flow rate
opakowanie
pkg of 1 unit
producent / nazwa handlowa
BioPak® C
Parametry
5 °C temp. range (35 °C)
rezystywność
>10.0 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
zanieczyszczenia
<10 cfu/mL bacterial count
pozostałości ogólnego węgla organicznego (TOC)
<500 ppb
wielkość porów
0.22 μm pore size
dopasowywanie
1/4 in. inlet connection (Gaz (Straight) Luer Slip F)
8 mm outlet connection (Teflen)
kompatybilność
for use with AFS®
Warunki transportu
dry ice
Opis ogólny
filtr mikrobiologiczny, nie usuwa ALP (zgodnie z oczekiwaniami. Ultrafiltracja jest skuteczna w usuwaniu ALP)
Wall mounting bracket kit is a water purification accessory with all the necessary components that provide convenient installation of the BioPak® C filter unit.
Zastosowanie
For use with AFS®, AFS® E and AFS® D Water Purification Systems.
Komponenty
  • Metal bracket with adhesive strips
  • ¼ in. GazF - 8 mm stem connector
  • 8 mm–6 mm T reducer
  • 8 mm–6 mm elbow (Qty: 2)
  • Installation instruction insert
Informacje prawne
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
BIOPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany