PBGC06210
PES Membrane Filter, 10 kDa NMWCO
Biomax®, filter diam. 63.5 mm
Synonim(y):
Biomax PES ultrafiltration membrane discs, Ultrafiltration Discs, 10 kDa NMW
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polyethersulfone membrane
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Biomax®
metody
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Średnica
63.5 mm
śr. filtra
63.5 mm
powierzchnia filtracyjna
28.7 cm2
wielkość porów
10 kDa NMWCO
Warunki transportu
ambient
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1