MAWP037AM
Aerosol Monitor, 37 mm, mieszane estry celulozy, 0,8 µm, biały, zapałka z podkładką
Gravimetric particle analysis
About This Item
Kod UNSPSC:
41116116
eCl@ss:
32161002
NACRES:
NB.24
Polecane produkty
Materiały
cellulose membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
polystyrene
white filter
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
śr. filtra
37 mm
powierzchnia filtracyjna
9 cm2
wielkość porów
0.8 μm pore size
dopasowywanie
female Luer inlet slip
female Luer outlet slip
Zastosowanie
environmental
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Monitory do analizy aerozoli Millipore 37 mm to przezroczyste, jednorazowe, plastikowe uchwyty filtrów wstępnie zmontowane z filtrami Millipore typu MF (mieszane estry celulozy). Cienki wspornik celulozowy uszczelnia filtr między sekcjami monitora, aby równomiernie rozprowadzić przepływ próbki na powierzchni filtra. Trzyczęściowa konstrukcja utrzymuje filtr na miejscu, gdy górna sekcja jest usuwana w celu otwartego pobierania próbek aerozoli.
Wartość średniej liczby cząstek tła (ABC) jest oznaczona na każdym opakowaniu monitora.
- Wstępnie zmontowane z filtrami na miejscu
- Dostępne z membranami o dopasowanej wadze
Zastosowania:
Monitory do analizy aerozoli są dostępne z membranami z estrów celulozy 0,45 µm i 0,8 µm. Monitory o dopasowanej masie zawierają dwa filtry o masie dopasowanej z dokładnością do 0,1 mg, eliminując wstępne ważenie filtra testowego w analizie grawimetrycznej.
Wartość średniej liczby cząstek tła (ABC) jest oznaczona na każdym opakowaniu monitora.
- Wstępnie zmontowane z filtrami na miejscu
- Dostępne z membranami o dopasowanej wadze
Zastosowania:
Monitory do analizy aerozoli są dostępne z membranami z estrów celulozy 0,45 µm i 0,8 µm. Monitory o dopasowanej masie zawierają dwa filtry o masie dopasowanej z dokładnością do 0,1 mg, eliminując wstępne ważenie filtra testowego w analizie grawimetrycznej.
Filter Code: AAWP
Zastosowanie
Gravimetric particle analysis
Product Filters Out: Asbestos, trace metals, lead, lead compounds, turbine fuels
Zasada
Vacuum
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2