About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
izotyp
IgG1
informacje o genach
human ... KLK3(354)
Opis ogólny
Antygen specyficzny dla prostaty (PSA) jest antygenem związanym z nowotworem o masie cząsteczkowej 34 kD. PSA występuje w prawidłowych komórkach nabłonka gruczołu krokowego wyściełających przewody i brodawki, a także w komórkach pierwotnego i przerzutowego raka gruczołu krokowego. Pomiar poziomu PSA we krwi mężczyzn może pomóc w diagnostyce raka prostaty. Oprócz raka prostaty, wiele łagodnych (nienowotworowych) stanów może powodować wzrost poziomu PSA u mężczyzn.
Specyficzność
Specyficzny dla wolnego PSA i kompleksu PSA-ACT (PSA-alfa 1-antychymotrypsyna). Brak reaktywności krzyżowej z ludzką kalikreiną i ACT
Immunogen
odpowiadający ludzkiemu antygenowi specyficznemu dla prostaty.
Zastosowanie
Sugerowane pary przeciwciał MABX5523-1KC i MABX5532-1KC
Wykrywanie antygenu specyficznego dla prostaty przy użyciu tego mysiego monoklonalnego anty-PSA (10 mg) KC, nr kat. Nr kat. MABX5523-10KC, zatwierdzonego do stosowania w testach przepływu bocznego i ELISA.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Apoptosis & Cancer
Jakość
Tested
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne w buforze zawierającym 50 mM NaCl, 10 mM PBS, pH 8,0, 0,1% azydku sodu (NaN₃).
Ion-exchange chromatography
Przechowywanie i stabilność
2-8°C. W przypadku długotrwałego przechowywania, zamrozić w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.