MABT893M
Anti-Platelet Antibody, clone PAC-1
clone PAC-1, from mouse
Synonim(y):
Integrin alpha-IIb, GPalpha IIb, GPIIb, Platelet membrane glycoprotein IIb, CD41)
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
PAC-1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
metody
ELISA: suitable
dot blot: suitable
flow cytometry: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgMκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGA2B(3674)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
ELISA Analysis: A representative lot detected Platelet in ELISA applications (Shattil, S.J., et. al. (1985). J Biol Chem. 260(20):11107-14).
Radioimmunoassay Analysis: A representative lot detected Platelet in Radioimmunoassy applications (Shattil, S.J., et. al. (1985). J Biol Chem. 260(20):11107-14; Shattil, S.J., et. al. (1987). Blood. 70(1):307-15).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Platelet in Western Blotting applications (Shattil, S.J., et. al. (1985). J Biol Chem. 260(20):11107-14).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Platelet in Flow Cytometry applications (Caron, A., et. al. (2002). J Cardiovasc Pharmacol. 40(2):296-306; Taub, R., et. al. (1989). J Biol Chem. 264(1):259-65; Shattil, S.J., et. al. (1987). Blood. 70(1):307-15).
Flow Cytometry Analysis: A 1:200 dilution from a representative lot detected Platelet in freshly isolated human platelets activated with convulxin (Courtesy of Shuchi Gupta, PhD, University of Pennsylvania, USA).
Cell Structure
Jakość
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgM.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2