MABT892
Anti-SUN1 Antibody, clone 12.10F
clone 12.10F, from mouse
Synonim(y):
SUN domain-containing protein 1, Protein unc-84 homolog A, Sad1/unc-84 protein-like 1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
12.10F, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, rat
spodziewany brak reakcji z
human
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Sun1(77053)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot immunostained nucleus of C2C12 murine myoblasts (Courtesy of Dr Brian Burke, Institute of Medical Biology, A*STAR, Singapore).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected greatly reduced SUN1 isoforms target bands in lysate from SUN1 siRNA-treated C2C12 murine myoblasts (Courtesy of Dr Brian Burke, Institute of Medical Biology, A*STAR, Singapore).
Cell Structure
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected SUN1 in 10 µg of C2C12 murine myoblast lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1