ABT273
Anti-SUN1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
SUN domain-containing protein 1, Protein unc-84 homolog A, Sad1/unc-84 protein-like 1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
rat, human
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SUN1(23353)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Western Blotting Analysis: A representative lot detected SUN1 recombinant protein (Haque, F., et al. (2010). Journal of Biol. Chem. 285(5): 3487-3498).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected SUN1 in human foreskin fibroblasts cells (Haque, F., et al. (2010). Journal of Biol. Chem. 285(5): 3487-3498).
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:1;000 dilution of this antibody detected SUN1 in 10 µg of A431 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2