MABT880
Anti-SUN2 Antibody, clone 3.1E
clone 3.1E, from mouse
Synonim(y):
SUN domain-containing protein 2, Protein unc-84 homolog B, Rab5-interacting protein, Rab5IP, Sad1/unc-84 protein-like 2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3.1E, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SUN2(25777)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Cell Structure
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot immunostained nucleus of fibroblasts from Sun2+/-, but not Sun2-/- mice (Courtesy of Dr Brian Burke, Institute of Medical Biology, A*STAR).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected SUN2 in heart tissue lysate from Sun2+/-, but not Sun2-/- mice (Courtesy of Dr Brian Burke, Institute of Medical Biology, A*STAR).
Immunofluorescence Analysis (IF): A representative lot detected mouse testis tissue (Courtesy of Dr Brian Burke, Institute of Medical Biology, A*STAR).
Immunofluorescence Analysis (IF): A representative lot tested on different mouse tissues (Courtesy of Dr Brian Burke, Institute of Medical Biology, A*STAR).
Immunofluorescence Analysis (IF): A representative lot detected immortalized fibroblasts derived from SUN2 +/+, SUN2 -/- , Sun1 -/- double knockout Sun2 -/- Sun1 -/- mouse pups (Courtesy of Dr Brian Burke, Institute of Medical Biology, A*STAR).
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected SUN2 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1