MABT823
Anti-alpha-Actin Antibody, Cardiac Muscle Antibody, clone 22D3
clone 22D3, from mouse
Synonim(y):
Actin, alpha cardiac muscle 1, Alpha-cardiac actin
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
22D3, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat, human, goat, rabbit
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
porcine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACTC1(70)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunofluorescence Analysis: A representative lot immunostained cardiomyocytes in human left ventricular endocardial biopsies, rabbit left ventricular myocardium, as well as in goat atrial myocardium frozen tissue sections by fluorescent immunohistochemistry (Driesen, R.B., et al. (2009). J. Cell. Mol. Med. 13(5):896-908).
Western Blotting Analysis: A representative lot specifically detected alpha-cardiac actin in rat myocardium homogenate with no cross-reactivity toward - or -smooth muscle actin in rat aorta and chicken gizzard homogenates, cytoplasmic - or -actin in human platelet lysate, nor -skeletal actin in rat skeletal muscle homogenate (Driesen, R.B., et al. (2009). J. Cell. Mol. Med. 13(5):896-908).
Cell Structure
Jakość
Flow Cytometry Analysis: 2 µL of this antibody detected alpha-cardiac actin in one million 4% paraformaldehyde-fixed, 0.2% Triton X-100-permeabilzed HeLa cells.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1