Opis ogólny
Cząsteczka adhezji komórek śródbłonka płytek krwi (UniProt P16284; znana również jako CD31, EndoCAM, GPIIA′, PECA1, PECAM-1) jest kodowana przez gen PECAM1 (Gene ID 5175) u człowieka. PECAM-1 (CD31) to cząsteczka adhezji komórkowej o masie 130 kDa, która ulega ekspresji na połączeniach wszystkich ciągłych śródbłonków, a także większości komórek krwiotwórczych pochodzących ze szpiku kostnego, w tym płytek krwi, monocytów, granulocytów i niektórych limfocytów. Ludzki gen PECAM1 i mysi gen Pecam1 wytwarzają wiele izoform o różnej długości domeny cytoplazmatycznej, przy czym izoforma Long jest główną formą ulegającą ekspresji w ludzkich tkankach i komórkach śródbłonka (EC), a izoforma delta 14-15 jest formą ulegającą ekspresji głównie u myszy. PECAM-1 odgrywa ważną rolę w utrzymaniu integralności i funkcji naczyń krwionośnych poprzez pośredniczenie w interakcjach EC z perycytami i komórkami mięśni gładkich (SMC). PECAM-1 jest początkowo wytwarzany z sekwencją peptydu sygnałowego (ludzki a.a. 1-27, mysi a.a. 1-17), którego usunięcie daje dojrzałe białko z dużym regionem zewnątrzkomórkowym (ludzki a.a. 28-601, mysi a.a. 18-590) złożonym z sześciu domen typu Ig typu C2, po którym następuje sekwencja transbłonowa (ludzka a.a. 602-620, mysia a.a. 591-609) i ogon cytoplazmatyczny (ludzka a.a. 621-738, mysia a.a. 610-727), który odgrywa istotną rolę w sygnalizacji komórkowej, w której pośredniczy PECAM-1.
Specyficzność
Klon 4A8.1 został wyhodowany przeciwko domenie cytoplazmatycznej PECAM-1 (CD31) izoformy Long. Reaktywność wobec izoform Delta12, Delta13, Delta14, Delta14-15 i Delta15 z różnymi delecjami domeny cytoplazmatycznej jest możliwa, ale nie została potwierdzona.
Immunogen
Epitop: domena cytoplazmatyczna
Rekombinowana ludzka domena cytoplazmatyczna PECAM-1 znakowana GST.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło PECAM-1 w ludzkich skrawkach tkanek móżdżku, płuc i trzustki.
Analiza Western Blotting: 0,5 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło PECAM-1 w 10 µg lizatu komórek Jurkat.
To mysie monoklonalne przeciwciało anty-PECAM-1, klon 4A8.1, nr kat. Nr kat. MABT533, zostało zatwierdzone do stosowania w immunohistochemii (parafina) i Western Blotting do wykrywania PECAM-1 (CD31).
Research Category
Cell Structure
Jakość
Evaluated by Western Blotting in THP-1 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected PECAM-1 in 10 µg of THP-1 human acute monocytic leukemia cell lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~130 kDa. Docelowy rozmiar pasma wydaje się większy niż obliczone masy cząsteczkowe 79,58/77,52/77,25/77,46/76,30/78,42 kDa (dojrzała izoforma Long/Delta12/Delta13/Delta14/Delta14-15/Delta15) i 82,54/80,48/80,21/80,42/79,26/81,38 kDa (izoforma Long/Delta12/Delta13/Delta14/Delta14-15/Delta15 pro-forma) z powodu glikozylacji. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Powiązanie
Zastępuje: 04-1074
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.