Kluczowe dokumenty
MABN1727
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw spektrynie beta-IV, klon N393/76
clone N393/76, from mouse
Synonim(y):
Spectrin beta chain, non-erythrocytic 4, Spectrin, non-erythroid beta chain 3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
N393/76, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, rat
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse (based on 100% sequence homology)
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SPTBN1(6711)
Opis ogólny
Łańcuch beta spektryny, nieerytrocytarny 4 (UniProt: Q9H254; znany również jako beta-IV spektryna, spektryna, nieerytroidalny łańcuch beta 3) jest kodowany przez gen SPTBN4 (znany również jako KIAA1642, SPTBN3) (Gene ID: 57731) u człowieka. Spektryna beta-IV należy do rodziny białek spektrynowych i ulega obfitej ekspresji w mózgu i wysepkach trzustkowych. Należy do rodziny białek spektrynowych i zawiera dwie domeny CH (homologii kalponiny), jedną domenę PH i 18 powtórzeń spektrynowych. Została wyizolowana jako interaktor receptorowej fosfatazy tyrozynowej ICA512. Cząsteczka spektryny jest złożona jako tetramer dwóch podjednostek alfa i dwóch podjednostek beta. Ścisłe połączenie między domeną amino-końcową podjednostki alfa i domeną karboksylo-końcową podjednostki beta tworzy heterodimer. W mózgu beta-IV Spectrin kolokalizuje się z ankyryną-G 480/270-kDa w początkowych segmentach i węzłach Ranviera mielinowanych neuronów. W mózgu jej najwyższą ekspresję obserwuje się w ciałach komórkowych dużych mielinizowanych neuronów. Nie jest wykrywana w komórkach nieneuronalnych, w tym w komórkach glejowych i śródbłonkowych. Beta-IV Spectrin wraz z ankyryną-G jest wymagana do zakotwiczenia napięciowych kanałów Na + i do zakotwiczenia cząsteczki adhezyjnej komórki do cytoszkieletu aktynowego. (Ref.: Berghs, S et al. (2000). J. Cell Biol. 151(5): 985-1002).
Specyficzność
Klon N393/76 specyficznie wykrywa ludzką i szczurzą beta-IV spektrynę za pomocą immunohistochemii. Celuje w sekwencję w obrębie 192 aminokwasów w C-końcowej połowie ludzkiej beta-IV spektryny.
Immunogen
Rekombinowany fragment fuzyjny odpowiadający 192 aminokwasom z C-końcowej połowy ludzkiej spektryny beta-IV.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło spektrynę beta-IV w ludzkiej trzustce, ludzkim raku szyjki macicy i ludzkiej tkance macicy.
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła beta-IV spektrynę w komórkach COS transfekowanych przejściowo beta-IV spektryną znakowaną Myc.
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła spektrynę beta-IV w tkankach kory mózgowej i hipokampa szczura.
Przeciwciało przeciw spektrynie beta-IV, klon N393/76, nr kat. MABN1727, jest wysoce specyficznym mysim przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko spektrynie beta-IV i zostało przetestowane w immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Research Category
Neuroscience
Jakość
Evaluated by Immunohistochemistry in human cerebellum tissue.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected beta-IV spectrin in human cerebellum tissue.
Opis wartości docelowych
288,98 kDa obliczone.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2b w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1