MABT411
Anti-Desmocollin-2 Antibody, clone 7G6
clone 7G6, from mouse
Synonim(y):
Desmocollin-2, Cadherin family member 2, Desmocollin-3, Desmosomal glycoprotein II, Desmosomal glycoprotein III
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
7G6, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DSC3(1825)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Desmocollin-2 in Primary human Keratinocytes (Franke, WW., et al (2006). Eur. J. Cell Biol. 85(2); 69-82.)
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Desmocollin-2 in A431 cells (Wahl, J. K. 3rd. (2005). J Cell Biochem. 96(2):390-403.).
Cell Structure
ECM Proteins
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Desmocollin-2 in 10 µg of A431 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1