MABT398
Anti-CD226/DNAM-1 Antibody, clone LeoA1 (Azide Free)
clone LeoA1, from mouse
Synonim(y):
CD226 antigen, DNAX accessory molecule 1, DNAM-1, CD_antigen=CD226
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
LeoA1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
activity assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD226(10666)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Flow Cytometry Analysis: 1.0 µg of this antibody from a representative lot detected CD226/DNAM-1 in 1X10E6 CD226 transfected CHO cells.
Activity Assay Analysis: A representative lot detected CD226/DNAM-1 which induces platelet aggregation (Scott, J.L., et al. (1989). Journal of Biol. Chem. 264(23):13475-13482).
Competative Binding Assay Analysis: A representative lot detected CD226/DNAM-1 in the binding of this antibody to resting and pharmacologically activated PHA-induced blasts and Jurkat cells (Sherrington, P.D., et al. (1997). Journal of Biol. Chem. 272:21735-21744).
Inhibition Assay Analysis: A representative lot detected CD226/DNAM-1 which inhibited the induction of both CTL andAK cells from their precursors (Burns, G.F., et al. (1985). J. Exp. Med. 161:1063-1078).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected CD226/DNAM-1 in MLA-I44 cells (Burns, G.F., et al. (1985). J. Exp. Med. 161:1063-1078).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected CD226/DNAM-1 in Jurkat PTA-1 transfectants stimulated with TPA (Ralston, K.J., et al. (2004). Journal of Biol. Chem. 279:33816-33828).
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected CD226/DNAM-1 in 10 µg of CD226 transfected CHO cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2