MABT395
Anti-Muc4 Antibody, clone 8G7
clone 8G7, from mouse
Synonim(y):
Mucin-4 beta chain
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
100
300
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
8G7, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MUC4(4585)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Western Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Muc4 in maligant melanoma and cutaneous squamous cell carcinoma tissue lysates (Moniaux, N., et al. (2004). J Histochem Cytochem. 52(2):253-261.).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Muc4 in lung adenocarcinoma and pancreatic adenocarcinoma tissues (Moniaux, N., et al. (2004). J Histochem Cytochem. 52(2):253-261.).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from independent laboratories detected Muc4 in 330 tissue spots representing normal skin, and benign and malignant cutaneous diseases (Singh, A. P., et al. (2006). Prostate. 66(4):421-429.; Chakraborty, S., et al. (2010). J Clin Pathol. 63(7):579-584.).
Cell Structure
ECM Proteins
Jakość
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Muc4 in 10 µg of CD18/HPAF cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1