MABT390
Przeciwciało anty-syntaksyna-2, klon 2F2.1
clone 2F2.1, from mouse
Synonim(y):
Syntaxin-2, Epimorphin
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2F2.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... STX2(2054)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Cell Structure
Cytoskeletal Signaling
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Syntaxin-2 in 200 µg of SH-SY5Y cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1