MABC1037
Anti-Sp100 Antibody, clone 2H1.1
clone 2H1.1, from mouse
Synonim(y):
Nuclear autoantigen Sp-100, Nuclear dot-associated Sp100 protein, Speckled 100 kDa
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2H1.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SP100(6672)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Apoptosis & Cancer
Chromatin Biology
Jakość
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected Sp100 in 10 µg of HepG2 nuclear extract.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1