MABT36
Anti-COMP (Thrombospondin-5) Antibody, clone 484D1
clone 484D1, from rat
Synonim(y):
Cartilage oligomeric matrix protein, Thrombospondin-5
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
484D1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... COMP(1311)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Cell Structure
ECM Proteins
Jakość
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected COMP in 10 µg of human chrondrocyte cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Human chrondrocyte cell lysate
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1