MABT1506
Anti-Desmoglein 3 Antibody, clone 5H10
clone 5H10, from mouse
Synonim(y):
130 kDa pemphigus vulgaris antigen, PVA, Cadherin family member 6
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5H10, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DSG3(1830)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Desmoglein 3 in Flow Cytometry applications (Wan, H., et. al. (2007). Stem Cells. 25(5):1286-97).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Desmoglein 3 in Western Blotting applications (Wahl, J.K. 3rd, et. al. (2002). Hybrid Hybridomics. 21(1):37-44).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Desmoglein 3 in Immunocytochemistry applications (Wahl, J.K. 3rd, et. al. (2002). Hybrid Hybridomics. 21(1):37-44).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Desmoglein 3 in Immunofluorescnece applications (Wan, H., et. al. (2007). Stem Cells. 25(5):1286-97).
Cell Structure
Jakość
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Desmoglein 3 in HaCaT cell lysate.