Kluczowe dokumenty
371732
Sigma-Aldrich
Anty-podjednostka Gsα, C-końcowa (385-394) królicze pAb
liquid, Calbiochem®
Synonim(y):
Królik anty-podjednostka Gₛα, Przeciwciało anty-Gₛα, Przeciwciało wykrywające podjednostkę Gₛα
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
nie zawiera
preservative
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mammals
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−70°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GNAI1(2770)
Opis ogólny
Anty-podjednostka Gsα, C-końcowa (385-394), królicza poliklonalna, rozpoznaje zarówno duże, jak i małe formy podjednostki Gsα. Jest zatwierdzony do stosowania w Western blotting.
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne białka A. Rozpoznaje białko podjednostki Gsα o masie ~40-45 kDa.
Rozpoznaje zarówno duże, jak i małe formy podjednostki Gsα. Nie reaguje krzyżowo zpodjednostkamiGiα-1-,Giα-2-,Giα-3- lubGoα.
Immunogen
syntetyczny peptyd (RMHLRQYELL) (nr kat. 371782) odpowiadający aminokwasom na C-końcu podjednostki Gsα ssaków, sprzężony z KLH
Zastosowanie
Immunoblotting (1:1000)
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Postać fizyczna
W 140 mM NaCl, 100 mM fosforanie potasu, pH 7,5.
Rekonstytucja
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-70°C).
Komentarz do analizy
Kontrola pozytywna
Gsα-Subunit, His-Tag, Rat Brain, Recombinant, E. coli(nr kat. 371765) lub Gsα-Subunit, Recombinant, E. coli, Immunoblot Standard (nr kat. 371764)
Inne uwagi
Kumar, R., et al. 1994. J. Mol. Cell. Cardiol.26, 1537.
Raymond, J.R., et al. 1993. Biochemistry32, 11064.
Mumby, S.M., and Gilman, A.G. 1991. Methods Enzymol.195, 215.
Nie reaguje krzyżowo zGiα-1,Giα-2,Giα-3 lubGoα. Specyficzność i reaktywność krzyżową potwierdzono za pomocą lizatów z oddzielnych hodowli bakterii transfekowanych genami dla Gsα,Giα-1,GIα-2,Giα-3 iGoα. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shigeki Kamitani et al.
The FEBS journal, 278(15), 2702-2712 (2011-06-01)
Pasteurella multocida toxin (PMT) is a virulence factor responsible for the pathogenesis of some Pasteurellosis. PMT exerts its toxic effects through the activation of heterotrimeric GTPase (G(q), G(12/13) and G(i))-dependent pathways, by deamidating a glutamine residue in the α subunit
Merry C Clark et al.
Comparative biochemistry and physiology. Part B, Biochemistry & molecular biology, 143(3), 294-301 (2006-01-24)
Dopamine (DA) differentially modulates identified neurons in the crustacean stomatogastric nervous system (STNS). While the electrophysiological actions of DA have been well characterized, little is known about the dopaminergic transduction cascades operating in this system. As a first step toward
Emily C Wheeler et al.
Cancer discovery, 12(3), 836-855 (2021-10-09)
Mutations in splicing factors (SF) are the predominant class of mutations in myelodysplastic syndrome (MDS), but convergent downstream disease drivers remain elusive. To identify common direct targets of missplicing by mutant U2AF1 and SRSF2, we performed RNA sequencing and enhanced
Ramiro Iglesias-Bartolome et al.
Nature cell biology, 17(6), 793-803 (2015-05-12)
Genomic alterations in GNAS, the gene coding for the Gαs heterotrimeric G protein, are associated with a large number of human diseases. Here, we explored the role of Gαs on stem cell fate decisions by using the mouse epidermis as
Camille N Pujol et al.
Science signaling, 13(618) (2020-02-13)
The serotonin (5-hydroxytrypatmine) receptor 5-HT6 (5-HT6R) has emerged as a promising target to alleviate the cognitive symptoms of neurodevelopmental diseases. We previously demonstrated that 5-HT6R finely controls key neurodevelopmental steps, including neuronal migration and the initiation of neurite growth, through