Specyficzność
Klon 1A2 jest szczurzym przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym klaudynę-2. Celuje w epitop w obrębie pierwszej pętli zewnątrzkomórkowej.
Immunogen
Rekombinowana ludzka Claudin-2 pełnej długości.
Zastosowanie
Testy kontroli jakościoceniane za pomocą cytometrii przepływowej w komórkach HT1080 transfekowanych ludzką klaudyną-2. Analiza cytometrii przepływowej (FC): 1 μg tego przeciwciała wykryło klaudynę-2 w milionie komórek HT1080 transfekowanych ludzką klaudyną-2.Testowane zastosowaniaAnaliza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła Claudin-2 w zastosowaniach cytometrii przepływowej (Takigawa, M., et. al. (2017). J Pharmacol Exp Ther. 363(3):444-451). Test inhibicji: Reprezentatywna partia tego przeciwciała hamowała indukowaną przez TNFa dysfunkcję uszczelnień połączeń ścisłych w nabłonku jelitowym. (Takigawa, M., et. al. (2017). J Pharmacol Exp Ther. 363(3):444-451). Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą zostać określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anti-Claudin-2, klon 1A2, nr kat. MABT1454, jest szczurzym przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa Claudin-2 i jest testowane do stosowania w cytometrii przepływowej i testach inhibicji.
Opis wartości docelowych
Klaudyna-2 (UniProt: P57739; znana również jako SP82) jest kodowana przez gen CLDN2 (znany również jako PSEC0059, SP82, UNQ705/PRO1356) (Gene ID: 9075) u człowieka. Klaudyna-2 jest wieloprzepustowym białkiem błonowym z trzema domenami cytoplazmatycznymi, dwiema domenami zewnątrzkomórkowymi i czterema domenami transbłonowymi. Może istnieć jako homopolimer lub jako heteropolimer z innymi klaudynami za pośrednictwem pierwszej domeny zewnątrzkomórkowej (aa 29-81). Interakcje te są osiągane głównie poprzez oddziaływania elektrostatyczne z Asp65 i nieco słabsze oddziaływanie z elektronami Tyr67. Ekspresję Claudin-2 odnotowano w wątrobie, nerkach i jelicie cienkim. Jest to składnik nabłonkowych połączeń ścisłych (TJ), który odgrywa kluczową rolę w specyficznym dla TJ zacieraniu przestrzeni międzykomórkowej poprzez niezależną od wapnia aktywność adhezji komórek. Wykazano, że jego ekspresja jest zwiększona u osób z nieswoistym zapaleniem jelit. Doniesiono również, że leczenie TNF-a zwiększa ekspresję Claudin-2 poprzez sygnalizację PI3-kinazy, która zmniejsza przezbłonkowy opór elektryczny (TEER). Wykazano, że klon 1A2 zmniejsza indukowaną przez TNF-a redukcję TEER i przywraca integralność TJ. (Ref.: Takigawa, M., et al. (2017). J. Pharmacol. Exp. Ther. 363(3); 444-451).
Postać fizyczna
Oczyszczone szczurze przeciwciało monoklonalne IgG2b w PBS bez azydku.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze od -10°C do -25°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.