Kluczowe dokumenty
SAB4503544
Sigma-Aldrich
Anti-Claudin 2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CLD2, CLDN2, SP82, claudin-2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 24 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:5000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CLDN2(9075)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Klaudyna-2 jest jedną z klaudyn tworzących pory. Jest członkiem rodziny białek claudin. Klaudyna-2 jest obecna w kanalikach proksymalnych. Jest mapowana na ludzki chromosom Xq22.
Przeciwciało anty-Claudin 2 wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka Claudin 2.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiej klaudyny 2.
Zakres immunogenu: 181-230
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunohistochemistry (1 paper)
Działania biochem./fizjol.
Białko błonowe tetraspan kodowane przez multigen claudin kontroluje przepuszczalność parakomórkową i utrzymanie biegunowości komórek w arkuszach komórek nabłonkowych i śródbłonkowych. W komórkach MDCK (madin-darby canine kidney cells) II klaudyna-2 uczestniczy w wytwarzaniu porów wodnych o wysokiej przewodności.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The claudins
Lal-Nag M and Morin P J
Genome Biology (2009)
Conversion of Zonulae Occludentes from Tight to Leaky Strand Type by Introducing Claudin-2 into Madin-Darby Canine Kidney I Cells
Furuse M, et al.
The Journal of Cell Biology, 153(2), 263-272 (2001)
Inga B Christensen et al.
Frontiers in physiology, 4, 344-344 (2013-12-19)
The choroid plexus epithelium (CPE) has served as a model-epithelium for cell polarization and transport studies and plays a crucial role for cerebrospinal fluid (CSF) production. The normal luminal membrane expression of Na(+),K(+)-ATPase, aquaporin-1 and Na(+)/H(+) exchanger 1 in the
Inhibition of Autophagic Degradation Process Contributes to Claudin-2 Expression Increase and Epithelial Tight Junction Dysfunction in TNF-? Treated Cell Monolayers
Zhang C, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 18(1) (2017)
Tumor necrosis factor-? induces a biphasic change in claudin-2 expression in tubular epithelial cells: role in barrier functions
Amoozadeh Y, et al.
American Journal of Physiology. Cell Physiology, 309(1), C38-C50 (2015)