MABT106
Anti-Protein Spindly Antibody, clone 9D10.2
clone 9D10.2, from mouse
Synonim(y):
Protein Spindly, hSpindly, Arsenite-related gene 1 protein, Coiled-coil domain-containing protein 99, Rhabdomyosarcoma antigen MU-RMS-40.4A
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
9D10.2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgMκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SPDL1(54908)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Cell Structure
Cytoskeleton
Jakość
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected Protein Spindly in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
HEK293 cell lysate
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2