Kluczowe dokumenty
MABS444
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CLCA1, klon 4D2.2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
forma przeciwciała
purified antibody
Poziom jakości
klon
4D2.2
monoclonal
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
(Please refer to lot specific datasheet.)
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu UniProt
Opis ogólny
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające wewnętrznemu fragmentowi z C-końcowej połowy ludzkiego CLCA1.
Specyficzność
Wykrywa przetworzoną/odciętą 4-transmembranową glikoproteinę o masie 90 kDa, ale nie odcięty C-końcowy fragment o masie 37-41 kDa.
Zastosowanie
Epitop: Wewnętrzny (C-końcowa połowa).
Jakość
Evaluated by Western Blotting in human small intestine tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected CLCA1 in 10 µg of human small intestine tissue lysate.
Właściwości fizyczne
Zaobserwowano ~83 kDa. 125 kDa glikozylowana forma prekursorowa, 90 kDa i 37-41 kDa przetworzone / pocięte fragmenty zgłoszone (Gruber, A.D., et al. (1998). Genomics. 54(2):200-214).
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1