Kluczowe dokumenty
05-806-AF488
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Histone H3 (Ser10) Antibody, clone 3H10, Alexa Fluor 488
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
białko sprzężone
ALEXA FLUOR 488
Poziom jakości
klon
3H10
monoclonal
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
(Please refer to lot specific datasheet.)
metody
immunocytochemistry: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu UniProt
Opis ogólny
A proprietary immunogen based on a peptide sequence containing phospho-serine corresponding to residue 10 of human histone H3.
Specyficzność
Histone H3 phosphorylated at Ser10.
Zastosowanie
Epitope: Histone H3 pSer10.
Jakość
Evaluated by Immunocytochemistry in HeLa cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected histone H3 Ser10 phosphorylation in HeLa cells.
Właściwości fizyczne
~17 kDa observed.
Postać fizyczna
Purified mouse monoclonal IgG1κ antibody conjugate in PBS with 15 mg/mL BSA and 0.1 % sodium azide.
Przechowywanie i stabilność
Stable for 1 year at 2-8°C from date of receipt.
Inne uwagi
Human. Broad species cross-reactivity is expected.
Informacje prawne
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2