MABS442
Anti-Myotubularin Antibody, clone 1G6
ascites fluid, clone 1G6, from mouse
Synonim(y):
Myotubularin
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G6, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, yeast, human
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MTM1(4534)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Signaling
Signaling Neuroscience
Western Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Myotubularin in lymphoblast lysates (Laporte, J., et al. (2002). J Cell Sci. 115(Pt 15):3105-3117.).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory immunoprecipitated Myotubularin from C2C12 cell lysates. (Laporte, J., et al. (2002). J Cell Sci. 115(Pt 15):3105-3117.).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Myotubularin from C2C12 cells. (Buj-Bello, A. et al. (2002). Hum Mol Genet. 11(19):2297-2307.).
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Myotubularin in 10 µg of HeLa cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1