MABS2242
Anti-Haptoglobin Antibody, clone P2A12
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
P2A12, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 45.21 kDa
observed mol wt ~17 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
N-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... HP(3240)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Oceniane metodą Western Blotting z oczyszczoną ludzką haptoglobiną z osocza.
Analiza Western Blotting (WB): Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło oczyszczoną haptoglobinę z ludzkiego osocza.
Testowane aplikacje
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:250 tego przeciwciała wykryło Haptoglobinę w skrawkach tkanki ludzkiej wątroby.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1