Kluczowe dokumenty
MABS2234
Sigma-Aldrich
Anti-ICA 512/RESP18 Antibody, clone 1348-D29-1
Synonim(y):
Fosfataza tyrozynowo-białkowa typu receptorowego N; R-PTP-N; antygen komórek wysp trzustkowych 512; ICA 512; autoantygen komórek wysp trzustkowych 3; PTP IA-2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1348-D29-1, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 105.85 kDa
observed mol wt ~110-140 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
sekwencja epitopowa
N-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTPRN(5798)
Opis ogólny
Fosfataza tyrozynowo-białkowa typu receptorowego N (UniProt: P16849; znany również jako R-PTP-N, Islet cell antigen 512, ICA 512, Islet cell autoantigen 3, PTP IA-2) jest kodowany przez gen PTPRN (znany również jako ICA3, ICA512) (Gene ID: 5798) u człowieka. ICA 512, fosfataza tyrozynowa podobna do wewnętrznego białka błonowego, jest jednoprzebiegową glikoproteiną błonową typu I, która jest syntetyzowana z peptydem sygnałowym (aa 1-34), który jest następnie odcinany w celu wytworzenia dojrzałej formy zawierającej domenę lumenalną (aa 35-575), domenę transbłonową (aa 576-600) i domenę cytoplazmatyczną (aa 601-979). Jego region lumenalny zawiera domenę homologii RESP18, która jest zlokalizowana w aminokwasach 35-131. Dojrzała forma może ulegać rozszczepieniu w celu wygenerowania fragmentu N-końcowego (ICA 512-NTF), fragmentu transbłonowego (ICA 512-TMF) i rozszczepionego fragmentu cytozolowego (ICA 512-CCF). Ekspresja ICA 512 jest ograniczona do komórek neuroendokrynnych i jest wykrywana w trzustce, mózgu i przysadce mózgowej. Bierze udział w biogenezie i obrocie ziarnistości wydzielniczych insuliny (SG) w komórkach β wysepek trzustkowych. Odgrywa rolę w wydzielaniu insuliny w odpowiedzi na glukozę. Jest wymagany do gromadzenia normalnych poziomów pęcherzyków zawierających insulinę i zapobiegania ich degradacji. Odgrywa rolę w wydzielaniu insuliny w odpowiedzi na bodźce glukozowe. Jest również wymagany do normalnej akumulacji pęcherzyków wydzielniczych w hipokampie i przysadce mózgowej. ICA 512-TMF reguluje dynamikę i egzocytozę SG insuliny. Wykazano, że ICA 512-CCF przemieszcza się do jądra i promuje ekspresję insuliny i innych genów związanych z ziarnistościami. Zwiększa proliferację komórek b trzustki poprzez konwergencję z sygnalizacją przez STAT5B i STAT3. ICA 512-NTF zawierający domenę RESP18HD koduje wewnętrznie nieuporządkowany region, który działa jako czynnik kondensujący odwracalną agregację insuliny i innych białek komórek β w sposób regulowany przez pH i cynk. (Ref.: Toledo, PL., et al. (2019). J. Biol. Chem. 294(21); 8564-8576; Mziaut, H., et al. (2008). Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 105(2); 674-679; Trajkovski, M., et al. (2008). J. Biol. Chem. 283(48); 33719-33729).
Specyficzność
Klon 1348-D29-1 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym ICA 512/RESP18. Celuje w epitop w domenie homologii RESP18 w N-końcowym fragmencie.
Immunogen
Fragment rekombinowanego białka znakowanego GST odpowiadający dojrzałemu N-końcowemu fragmentowi (bez peptydu sygnałowego) ludzkiego ICA 512.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie z komórek EndoC βH1.
Analiza Western Blotting (WB): Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło ICA 512/RESP18 w komórkach EndoC βH1, ale nie w komórkach poddanych RNAi knockdown.
Testowane aplikacje
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła ICA 512/RESP18 w zastosowaniach immunofluorescencji (Toledo, P.L., et al. (2019). J Biol Chem. 294(21):8564-8576).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła ICA 512/RESP18 w aplikacji Western Blotting (Toledo, P.L., et al. (2019). J Biol Chem. 294(21):8564-8576).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2b w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Rekonstytucja
1,0 mg/ml. Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi sugerowanych początkowych rozcieńczeń i/lub mian w zależności od zastosowania i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Zalecane przechowywanie: +2°C do +8°C.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1