Merck
GF54943184
Lead
powder, max. particle size 150 micron, weight 100 g, purity 99.5%
Synonim(y):
PB006025
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Pb
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141723
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.5%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 549-431-84
rezystywność
20.65 μΩ-cm
masa
100 g
maks. wielk. cząst.
150 μm
bp
1740 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Pb]
InChI
1S/Pb
Klucz InChI
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Organy docelowe
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)