Specyficzność
Klon 1G11 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym syntaksynę-5. Celuje w epitop w domenie cytoplazmatycznej w N-końcowej połowie. Wykrywa zarówno izoformę 1, jak i 2.
Immunogen
Rekombinowany fragment znakowany GST odpowiadający 83 aminokwasom z C-końcowej połowy, motyw SNARE.
Zastosowanie
Testy kontroli jakościoceniane metodą Western Blotting w lizacie tkanki mózgowej szczura. Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło syntaksynę-5 w lizacie tkanki mózgowej szczura.Testowane zastosowaniaAnaliza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Syntaxin-5 w zastosowaniach Western Blotting (Williams, A.L., et. al. (2004). Mol Biol Cell. 15(1):162-75). Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła Syntaxin-5 w aplikacjach Immunocytochemistry Blotting (Williams, A.L., et. al. (2004). Mol Biol Cell. 15(1):162-75). Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anti-Syntaxin 5, klon 1G11, nr kat. MABS2217, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa syntaksynę 5 i jest testowane do stosowania w immunocytochemii i Western Blotting.
Opis wartości docelowych
Syntaksyna-5 (UniProt: Q08851; znana również jako STX-5) jest kodowana przez gen Stx5 (znany również jako Stx5a) (Gene ID: 65134) u szczura. Syntaksyna-5 jest jednoprzebiegowym białkiem błonowym typu IV, które lokalizuje się w całym aparacie Golgiego i jest najbardziej obfite w cis-najbardziej cisternae. Znajduje się w błonie przedziału pośredniego retikulum endoplazmatycznego (ER) - Golgiego. Posiada domenę cytoplazmatyczną (aa 1-333), domenę transmembranową (aa 334-354) i domenę pęcherzykową z pojedynczym aminokwasem (aa 355). Jej ekspresję odnotowano w mózgu, sercu, śledzionie, płucach, wątrobie, nerkach i jądrach. Syntaksyna-5 pośredniczy w transporcie ER do Golgiego i wraz z czynnikiem transportu pęcherzykowego p115 (USO1) i białkiem macierzy Golgiego GM130 (GOLGA2) bierze udział w wiązaniu i fuzji na błonie cis-Golgiego w celu utrzymania ułożonej w stos i wzajemnie połączonej struktury aparatu Golgiego. Wykazano, że syntaksyna-5 chroni komórki przed proteotoksycznością i bierze udział w usuwaniu nierozpuszczalnych złogów białkowych. (Ref.: Babazadeh, R., et al. (2019). Cell Rep. 28(8); 2096-2110; Diao, A., et al (2008); J. Biol. Chem. 283(11); 6957-6967).
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Przechowywanie i stabilność
Stabilność przez 1 rok w temperaturze od +2°C do +8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.