MABS2145
Przeciwciało anty-poliocystyna-2, klon YCE2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Polecane produkty
forma przeciwciała
purified antibody
klon
YCE2
monoclonal
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human, mouse, mouse, rat, rat, human, mouse
stężenie
(Please refer to lot specific datasheet.)
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu UniProt
Opis ogólny
Rekombinowany fragment znakowany GST odpowiadający 68 aminokwasom z regionu C-końcowego, domeny cytoplazmatycznej.
Specyficzność
Klon YCE2 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które specyficznie wykrywa policystynę-2. Celuje w epitop w obrębie 68 aminokwasów od domeny cytoplazmatycznej w regionie C-końcowym.
Zastosowanie
Epitop: C-terminus
Jakość
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in human fallopian tube tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Polycystin-2 in human fallopian tube tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Polycystin-2 in human fallopian tube tissue sections.
Właściwości fizyczne
109,69 kDa obliczone.
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2a w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Człowiek, Mysz, Szczur.