Kluczowe dokumenty
MABS2000
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-LXR alfa, klon 2B7
clone 2B7, from mouse
Synonim(y):
Oxysterols receptor LXR-alpha, Liver X receptor alpha, Nuclear receptor subfamily 1 group H member 3, RLD-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2B7, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, rat
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Nr1H3(22259)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Receptor oksysteroli LXR-alfa (UniProt: Q62685; znany również jako receptor wątroby X alfa, receptor jądrowy podrodziny 1 grupy H członek 3, RLD-1) jest kodowany przez gen Nr1h3 (znany również jako Lxra) u szczura. Receptory wątrobowe X (LXR) są członkami nadrodziny receptorów jądrowych, które są zaangażowane w homeostazę lipidów i metabolizm glukozy. Oksysterole, utlenione pochodne cholesterolu, są ligandami dla LXR. LXR działają jako czujniki cholesterolu; gdy komórkowe oksysterole gromadzą się w wyniku wzrostu stężenia cholesterolu, LXR indukuje transkrypcję genów, które chronią komórki przed przeciążeniem cholesterolem. LXR wiążą się z elementami konsensusu (elementy odpowiedzi LXR, LXRE) jako heterodimery z izoformami receptora retinoidu X (RXR). LXR-alfa jest ważnym regulatorem metabolizmu cholesterolu i kwasów żółciowych. Oddziałuje z RXR i przesuwa RXR z roli cichego partnera wiążącego DNA do aktywnej podjednostki wiążącej ligand w pośredniczeniu odpowiedzi retinoidów poprzez geny docelowe określone przez LXRES. U dorosłych ulega ekspresji w śledzionie, przysadce mózgowej, płucach, wątrobie i tłuszczu, a słabszą ekspresję obserwuje się w kilku innych tkankach. LXR-alfa zawiera domenę transaktywacji (AF-1; aa 1-94), która jest wymagana do funkcji transaktywacji niezależnej od ligandu; inną domenę transaktywacji (AF-2; aa 203-445), która jest wymagana do funkcji transaktywacji zależnej od ligandu; oraz domenę wiążącą ligand (aa 213-432). (Ref.: Zhao, C., and Dahlman-Wright, K. (2010). J. Endocrinol. 204, 233-240).
Specyficzność
Klon 2B7 wykrywa LXR-alfa w tkance wątroby myszy i szczurów.
Immunogen
Pełnej długości rekombinowane szczurze białko LXR-alfa znakowane GST.
Zastosowanie
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia wykryła LXR alfa w zastosowaniach immunoprecypitacji (Tian, J., et. al. (2016). Proc Natl Acad Sci USA. 113(29):8182-7).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła LXR alfa w aplikacjach Western Blotting (Tian, J., et. al. (2016). Proc Natl Acad Sci USA. 113(29):8182-7).
Anty-LXR alfa, klon 2B7, nr kat. MABS2000, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa receptor oksysteroli LXR-alfa i zostało przetestowane do stosowania w immunoprecypitacji i Western Blotting.
Research Category
Signaling
Jakość
Evaluated by Western Blotting in mouse liver tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 1 ug/mL of this antibody detected LXR alpha in 10 µg of mouse liver tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~50 kDa; obliczono 50,55 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1