Kluczowe dokumenty
SAB5702354
Sigma-Aldrich
Anti-AGTR2 Antibody, clone 0V7Y3, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
AT2, ATGR2, MRX88
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
0V7Y3, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
45 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
0.33 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
AFIICWLPFHVLTFLDALAWMGVINSCEVIAVIDLALPFAILLGFTNSCVNPFLYCFVGNRFQQKLRSVFRVPITWLQGKRESMSCRKSSSLREMETFVS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AGTR2(186)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene belongs to the G-protein coupled receptor 1 family, and functions as a receptor for angiotensin II. It is an intergral membrane protein that is highly expressed in fetus, but scantily in adult tissues, except brain, adrenal medulla, and atretic ovary. This receptor has been shown to mediate programmed cell death and this apoptotic function may play an important role in developmental biology and pathophysiology. Mutations in this gene are been associated with X-linked mental retardation. [provided by RefSeq, Jan 2010]
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 264-363 of human AGTR2 (P50052).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)