MABS1918
Anti-Ubiquitin Lys6 specific Affimer reagent GFP/His tag
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
bacterial
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
K6_29, recombinant monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 8.60 kDa
observed mol wt ~16 kDa
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting with Various K-linked di-ubiquitin chains.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this Affimer reagent detected di-ubiquitin K6-linkages.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot of this Affimer detected di-Ubiquitin Lys6. in Western Blotting applications (Michel, M.A., et. al. (2017). Mol Cell. 68(1):233-246).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2